4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302857-1G PC302857-5G
APOSPC302857-1GEA 161 EUR
APOSPC302857-1G APOSPC302857-5G
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687214
CAS nummer: 1435806-19-1