4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
PC302860-1G PC302860-5G PC302860-10G
APOSPC302860-1GEA 161 EUR
APOSPC302860-1G APOSPC302860-5G APOSPC302860-10G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Formule: C₇H₇ClFNO
MW: 175.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687207
CAS nummer: 1323966-39-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III