4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302865-1G PC302865-5G
APOSPC302865-1GEA 161 EUR
APOSPC302865-1G APOSPC302865-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
Formule: C₈H₉ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687218
CAS nummer: 1323966-31-9