4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302867-1G PC302867-5G
APOSPC302867-1GEA 161 EUR
APOSPC302867-1G APOSPC302867-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁ClFNO
MW: 203.64 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687221
CAS nummer: 1323966-28-4