3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302875-5G PC302875-1G
APOSPC302875-5GEA 182 EUR
APOSPC302875-5G APOSPC302875-1G
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258687
CAS nummer: 1017779-27-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III