4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302878-1G PC302878-5G PC302878-250MG
APOSPC302878-1GEA 231 EUR
APOSPC302878-1G APOSPC302878-5G APOSPC302878-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687176
CAS nummer: 1323966-14-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III