4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzaldehyde, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302886-5G PC302886-1G
APOSPC302886-5GEA 226 EUR
APOSPC302886-5G APOSPC302886-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22682818
CAS nummer: 1431329-77-9