4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302888-5G PC302888-10G PC302888-1G
APOSPC302888-5GEA 561 EUR
APOSPC302888-5G APOSPC302888-10G APOSPC302888-1G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116033
CAS nummer: 93249-45-7