5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302893-5G PC302893-1G
APOSPC302893-5GEA 0 EUR
APOSPC302893-5G APOSPC302893-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660294
CAS nummer: 886502-76-7