5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302894-10G PC302894-5G PC302894-1G
APOSPC302894-10GEA 284 EUR
APOSPC302894-10G APOSPC302894-5G APOSPC302894-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660291
CAS nummer: 120985-68-4