(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302896-1G PC302896-5G PC302896-10G
APOSPC302896-1GEA 161 EUR
APOSPC302896-1G APOSPC302896-5G APOSPC302896-10G
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Smeltpunt: 117…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832298
CAS nummer: 1017778-27-6