6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302899-10G PC302899-5G PC302899-1G
APOSPC302899-10GEA 894 EUR
APOSPC302899-10G APOSPC302899-5G APOSPC302899-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉ClFNO
Smeltpunt: 55…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832379
CAS nummer: 1017779-65-5
UN: 3259
ADR: 8,II