4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302903-10G PC302903-5G PC302903-1G
APOSPC302903-10GEA 511 EUR
APOSPC302903-10G APOSPC302903-5G APOSPC302903-1G
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 97%
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258703
CAS nummer: 189751-13-1