2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302910-1G PC302910-5G PC302910-10G
APOSPC302910-1GEA 178 EUR
APOSPC302910-1G APOSPC302910-5G APOSPC302910-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₃ClF₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025366
CAS nummer: 916420-48-9