2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302911-1G PC302911-5G PC302911-10G
APOSPC302911-1GEA 182 EUR
APOSPC302911-1G APOSPC302911-5G APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₃ClF₆O₂
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025365
CAS nummer: 916420-47-8