2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302912-10G PC302912-5G PC302912-1G
APOSPC302912-10GEA 363 EUR
APOSPC302912-10G APOSPC302912-5G APOSPC302912-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258717
CAS nummer: 1017779-81-5