2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302918-10G PC302918-5G
APOSPC302918-10GEA 330 EUR
APOSPC302918-10G APOSPC302918-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₂ClF₇O
MW: 294.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258670
UN: 3265
ADR: 8 II