2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302919-10G PC302919-5G
APOSPC302919-10GEA 318 EUR
APOSPC302919-10G APOSPC302919-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201037
CAS nummer: 1373921-03-9