2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302920-5G PC302920-1G
APOSPC302920-5GEA 431 EUR
APOSPC302920-5G APOSPC302920-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687179
CAS nummer: 1323966-40-0