2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302921-1G PC302921-5G
APOSPC302921-1GEA 184 EUR
APOSPC302921-1G APOSPC302921-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687178
CAS nummer: 1323955-61-8