2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302922-1G PC302922-5G
APOSPC302922-1GEA 268 EUR
APOSPC302922-1G APOSPC302922-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687200
CAS nummer: 1323966-46-6