2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302923-10G PC302923-5G PC302923-1G
APOSPC302923-10GEA 408 EUR
APOSPC302923-10G APOSPC302923-5G APOSPC302923-1G
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660227
CAS nummer: 886500-09-0
UN: 1759
ADR: 8,II