2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-(2-Methoxy-5-trifluoromethylphenyl)ethanone
PC302929-10G PC302929-5G PC302929-1G PC302929-25G
APOSPC302929-10GEA 330 EUR
APOSPC302929-10G APOSPC302929-5G APOSPC302929-1G APOSPC302929-25G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832300
CAS nummer: 503464-99-1