2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302931-10G PC302931-5G PC302931-25G PC302931-100G
APOSPC302931-10GEA 385 EUR
APOSPC302931-10G APOSPC302931-5G APOSPC302931-25G APOSPC302931-100G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Smeltpunt: 46…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832324
CAS nummer: 1017778-98-1