2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302932-10G PC302932-5G PC302932-1G
APOSPC302932-10GEA 330 EUR
APOSPC302932-10G APOSPC302932-5G APOSPC302932-1G
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832283
CAS nummer: 1017778-01-6