2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302933-10G PC302933-5G PC302933-1G
APOSPC302933-10GEA 409 EUR
APOSPC302933-10G APOSPC302933-5G APOSPC302933-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399766
CAS nummer: 1261478-61-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable