2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302934-10G PC302934-5G PC302934-1G
APOSPC302934-10GEA 330 EUR
APOSPC302934-10G APOSPC302934-5G APOSPC302934-1G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832290
CAS nummer: 725743-50-0