3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302944-10G PC302944-5G
APOSPC302944-10GEA 408 EUR
APOSPC302944-10G APOSPC302944-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₇ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832345
CAS nummer: 1017778-99-2