3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302949-10G PC302949-5G PC302949-1G
APOSPC302949-10GEA 408 EUR
APOSPC302949-10G APOSPC302949-5G APOSPC302949-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFNO
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115866
CAS nummer: 886497-30-9