3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302950-10G PC302950-5G PC302950-1G
APOSPC302950-10GEA 408 EUR
APOSPC302950-10G APOSPC302950-5G APOSPC302950-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115868
CAS nummer: 886497-36-5
UN: 3261
ADR: 8,II