3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302952-10G PC302952-5G PC302952-1G
APOSPC302952-10GEA 643 EUR
APOSPC302952-10G APOSPC302952-5G APOSPC302952-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258729
CAS nummer: 1017778-22-1