3'-Fluoro-2'-methylacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302955-10G PC302955-5G PC302955-1G
APOSPC302955-10GEA 330 EUR
APOSPC302955-10G APOSPC302955-5G APOSPC302955-1G
3'-Fluoro-2'-methylacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832257
CAS nummer: 177942-47-1