3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302956-1G PC302956-5G
APOSPC302956-1GEA 182 EUR
APOSPC302956-1G APOSPC302956-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660343
CAS nummer: 886761-70-2