3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302957-1G PC302957-250MG
APOSPC302957-1GEA 261 EUR
APOSPC302957-1G APOSPC302957-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783221
CAS nummer: 1242258-49-6