3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302959-1G PC302959-5G
APOSPC302959-1GEA 284 EUR
APOSPC302959-1G APOSPC302959-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783228
CAS nummer: 1352999-94-0