3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Benzoyl chloride, 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-
PC302960-10G PC302960-5G PC302960-1G
APOSPC302960-10GEA 465 EUR
APOSPC302960-10G APOSPC302960-5G APOSPC302960-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398587
CAS nummer: 1261571-92-9
UN: 3261
ADR: 8 II