3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302961-10G PC302961-5G PC302961-1G
APOSPC302961-10GEA 408 EUR
APOSPC302961-10G APOSPC302961-5G APOSPC302961-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025411
CAS nummer: 916420-94-5