5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302962-1G PC302962-5G PC302962-10G
APOSPC302962-1GEA 233 EUR
APOSPC302962-1G APOSPC302962-5G APOSPC302962-10G
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine 98%
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Kookpunt: 73 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025380
CAS nummer: 86256-63-5