4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302967-5G PC302967-1G PC302967-25G
APOSPC302967-5GEA 993 EUR
APOSPC302967-5G APOSPC302967-1G APOSPC302967-25G
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formule: C₈H₇F₅OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652408
CAS nummer: 401892-83-9