4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302969-1G PC302969-5G
APOSPC302969-1GEA 182 EUR
APOSPC302969-1G APOSPC302969-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393873
CAS nummer: 1261570-91-5