2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302971-5G PC302971-1G
APOSPC302971-5GEA 234 EUR
APOSPC302971-5G APOSPC302971-1G
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115841
CAS nummer: 85386-80-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III