4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302972-5G PC302972-1G
APOSPC302972-5GEA 190 EUR
APOSPC302972-5G APOSPC302972-1G
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832259
CAS nummer: 1017777-45-5