4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302974-10G PC302974-5G PC302974-1G
APOSPC302974-10GEA 301 EUR
APOSPC302974-10G APOSPC302974-5G APOSPC302974-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687204
CAS nummer: 1169870-80-7