4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302976-10G PC302976-5G PC302976-1G
APOSPC302976-10GEA 431 EUR
APOSPC302976-10G APOSPC302976-5G APOSPC302976-1G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Smeltpunt: 40…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660263
CAS nummer: 886501-62-8