4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302981-1G PC302981-5G
APOSPC302981-1GEA 42.4 EUR
APOSPC302981-1G APOSPC302981-5G
4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
4-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09833604
CAS nummer: 2613-33-4