4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302984-10G PC302984-5G PC302984-1G
APOSPC302984-10GEA 330 EUR
APOSPC302984-10G APOSPC302984-5G APOSPC302984-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687180
CAS nummer: 1323966-27-3