4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302985-10G PC302985-5G PC302985-1G
APOSPC302985-10GEA 330 EUR
APOSPC302985-10G APOSPC302985-5G APOSPC302985-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈ClFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687215
CAS nummer: 1323966-33-1