4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302987-10G PC302987-5G PC302987-1G
APOSPC302987-10GEA 330 EUR
APOSPC302987-10G APOSPC302987-5G APOSPC302987-1G
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13196591
CAS nummer: 186191-34-4