4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302992-1G PC302992-5G
APOSPC302992-1GEA 423 EUR
APOSPC302992-1G APOSPC302992-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660258
CAS nummer: 886501-32-2