4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302995-10G PC302995-5G
APOSPC302995-10GEA 683 EUR
APOSPC302995-10G APOSPC302995-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201071
CAS nummer: 1373921-08-4